4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303092-10G PC303092-5G PC303092-1G
APOSPC303092-10GEA 752 EUR
APOSPC303092-10G APOSPC303092-5G APOSPC303092-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201072
CAS nummer: 1373921-09-5