4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-benzoyl chloride, Benzoyl chloride, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)
PC303093-5G PC303093-1G
APOSPC303093-5GEA 309 EUR
APOSPC303093-5G APOSPC303093-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252.62 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22682812
CAS nummer: 1431329-64-4