6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303097-5G PC303097-1G
APOSPC303097-5GEA 206 EUR
APOSPC303097-5G APOSPC303097-1G
6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
6-Chloro-2,3-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201032
CAS nummer: 1373920-77-4