6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303098-5G PC303098-1G PC303098-25G
APOSPC303098-5GEA 205 EUR
APOSPC303098-5G APOSPC303098-1G APOSPC303098-25G
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922576
CAS nummer: 157647-02-4