6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
PC303099-10G PC303099-5G PC303099-1G
APOSPC303099-10GEA 353 EUR
APOSPC303099-10G APOSPC303099-5G APOSPC303099-1G
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201040
CAS nummer: 1373921-07-3