6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303100-10G PC303100-5G PC303100-1G
APOSPC303100-10GEA 465 EUR
APOSPC303100-10G APOSPC303100-5G APOSPC303100-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Formule: C₇H₇ClFNO
Smeltpunt: 40…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832271
CAS nummer: 1017777-77-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III