2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC303105-5G PC303105-1G
APOSPC303105-5GEA 0 EUR
APOSPC303105-5G APOSPC303105-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Smeltpunt: 52…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412191
CAS nummer: 129604-28-0