3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)aniline
PC303107-10G PC303107-5G
APOSPC303107-10GEA 408 EUR
APOSPC303107-10G APOSPC303107-5G
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
Formule: C₁₃H₁₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08687845
CAS nummer: 87294-20-0