4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303109-10G PC303109-5G PC303109-1G
APOSPC303109-10GEA 408 EUR
APOSPC303109-10G APOSPC303109-5G APOSPC303109-1G
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₃H₉F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08687913
CAS nummer: 946784-69-6