2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303113-10G PC303113-5G PC303113-1G
APOSPC303113-10GEA 386 EUR
APOSPC303113-10G APOSPC303113-5G APOSPC303113-1G
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062398
CAS nummer: 916483-58-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III