4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Benzamide, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC303116-5G PC303116-1G
APOSPC303116-5GEA 318 EUR
APOSPC303116-5G APOSPC303116-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22682823
CAS nummer: 1431329-75-7