2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303117-1G PC303117-5G PC303117-10G
APOSPC303117-1GEA 205 EUR
APOSPC303117-1G APOSPC303117-5G APOSPC303117-10G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14155638
CAS nummer: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8,III