4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303121-1G PC303121-5G PC303121-10G
APOSPC303121-1GEA 35.1 EUR
APOSPC303121-1G APOSPC303121-5G APOSPC303121-10G
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368122
CAS nummer: 150444-94-3