4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303127-1G PC303127-5G
APOSPC303127-1GEA 273 EUR
APOSPC303127-1G APOSPC303127-5G
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 97%
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832394
CAS nummer: 1017779-79-1