4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303129-5G PC303129-1G
APOSPC303129-5GEA 382 EUR
APOSPC303129-5G APOSPC303129-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22682815
CAS nummer: 1431329-84-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable