4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303130-5G PC303130-1G
APOSPC303130-5GEA 332 EUR
APOSPC303130-5G APOSPC303130-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22682821
CAS nummer: 1431329-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III