2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303134-1G PC303134-5G
APOSPC303134-1GEA 99.3 EUR
APOSPC303134-1G APOSPC303134-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399792
CAS nummer: 1588508-08-0