4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303142-10G PC303142-5G PC303142-1G
APOSPC303142-10GEA 655 EUR
APOSPC303142-10G APOSPC303142-5G APOSPC303142-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390012
CAS nummer: 647855-21-8