2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303144-1G PC303144-5G
APOSPC303144-1GEA 266 EUR
APOSPC303144-1G APOSPC303144-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14155640
CAS nummer: 474024-26-5