(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303152-1G PC303152-5G PC303152-25G
APOSPC303152-1GEA 67.2 EUR
APOSPC303152-1G APOSPC303152-5G APOSPC303152-25G
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194288
CAS nummer: 601513-26-2