2,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,4-Difluoro-5-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-5-tolualdehyde, 4,6-Difluoro-m-tolylaldehyde, 4,6-Difluoro-m-tolualdehyde
PC303301-5G PC303301-10G PC303301-1G
APOSPC303301-5GEA 278 EUR
APOSPC303301-5G APOSPC303301-10G APOSPC303301-1G
2,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12196967
CAS nummer: 315204-36-5