2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303362-5G PC303362-1G
APOSPC303362-5GEA 417 EUR
APOSPC303362-5G APOSPC303362-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026231
CAS nummer: 120694-11-3