1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3042-100G PC3042-250G PC3042-25G
APOSPC3042-100GEA 199 EUR
APOSPC3042-100G APOSPC3042-250G APOSPC3042-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₃N₂O₅
Kookpunt: 273…274 °C
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042268
CAS nummer: 655-07-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II