4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC305000-100G PC305000-25G
APOSPC305000-100GEA 186 EUR
APOSPC305000-100G APOSPC305000-25G
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313310
CAS nummer: 106266-04-0