3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Trifluoromethyl-3-azetidinol hydrochloride
PC305004-1G PC305004-250MG
APOSPC305004-1GEA 91.1 EUR
APOSPC305004-1G APOSPC305004-250MG
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formule: C₄H₇ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13248564
CAS nummer: 848192-96-1