(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC305009-10G PC305009-1G PC305009-5G
APOSPC305009-10GEA 402 EUR
APOSPC305009-10G APOSPC305009-1G APOSPC305009-5G
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027049
CAS nummer: 802325-29-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable