5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC305015-1G PC305015-250MG
APOSPC305015-1GEA 505 EUR
APOSPC305015-1G APOSPC305015-250MG
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185803
CAS nummer: 1214377-40-8