1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3053J-250MG PC3053J-10G
APOSPC3053J-250MGEA 58.6 EUR
APOSPC3053J-250MG APOSPC3053J-10G
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formule: C₁₀H₈F₆O₂
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042272
CAS nummer: 66300-61-6