2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3053M-1G PC3053M-5G
APOSPC3053M-1GEA 52.6 EUR
APOSPC3053M-1G APOSPC3053M-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride
Formule: C₁₀H₇ClF₆O₄S
MW: 372.67 g/mol
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052841
CAS nummer: 152457-95-9
UN: 3261
ADR: 8 III