Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2,2-Trifluoroethyl Ether
PC3053V-25G PC3053V-5G
APOSPC3053V-25GEA 525 EUR
APOSPC3053V-25G APOSPC3053V-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formule: C₄H₄F₆O
MW: 182.07 g/mol
Kookpunt: 62…63 °C
Dichtheid: 1.404 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 1 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010604
CAS nummer: 333-36-8
UN: 3271
ADR: 3 II