2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3054-1G PC3054-5G
APOSPC3054-1GEA 30.8 EUR
APOSPC3054-1G APOSPC3054-5G
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₆F₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042495
CAS nummer: 237069-82-8