3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC3056-10G PC3056-250G PC3056-50G
APOSPC3056-10GEA 17.7 EUR
APOSPC3056-10G APOSPC3056-250G APOSPC3056-50G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₆F₆O
Kookpunt: 85 °C/8mmHg
Dichtheid: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009910
CAS nummer: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7