2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,5-Difluorophenacyl bromide
PC3057-25G PC3057-5G
APOSPC3057-25GEA 954 EUR
APOSPC3057-25G APOSPC3057-5G
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, Technical Grade
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Smeltpunt: 37…40 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00142839
CAS nummer: 258513-41-6
UN: 1759
ADR: 8,III