α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3058-100G PC3058-25G PC3058-500G PC3058-250G
APOSPC3058-100GEA 36.6 EUR
APOSPC3058-100G APOSPC3058-25G APOSPC3058-500G APOSPC3058-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
Kookpunt: 70…71 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00074940
CAS nummer: 328-93-8
ADR: 6.1,III