α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3060-100G PC3060-500G PC3060-1KG
APOSPC3060-100GEA 29.2 EUR
APOSPC3060-100G APOSPC3060-500G APOSPC3060-1KG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
Kookpunt: 85 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000394
CAS nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0