2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3062-1G PC3062-5G PC3062-10G
APOSPC3062-1GEA 22 EUR
APOSPC3062-1G APOSPC3062-5G APOSPC3062-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₄F₆O
Kookpunt: 172 °C
Dichtheid: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083535
CAS nummer: 59664-42-5