2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3064W-5G PC3064W-10G PC3064W-1G
APOSPC3064W-5GEA 121 EUR
APOSPC3064W-5G APOSPC3064W-10G APOSPC3064W-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₅F₆NO
MW: 257.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083536
CAS nummer: 53130-45-3