3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3065-25G PC3065-5G
APOSPC3065-25GEA 90.6 EUR
APOSPC3065-25G APOSPC3065-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₅F₆NO
Smeltpunt: 161…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015511
CAS nummer: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7