4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC3068-1G PC3068-5G PC3068-250MG
APOSPC3068-1GEA 0 EUR
APOSPC3068-1G APOSPC3068-5G APOSPC3068-250MG
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
Smeltpunt: 168…172 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095346
CAS nummer: 313546-16-6