5-Fluoro-m-cresol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3069-5G PC3069-10G PC3069-1G
APOSPC3069-5GEA 49.7 EUR
APOSPC3069-5G APOSPC3069-10G APOSPC3069-1G
5-Fluoro-m-cresol 97%
5-Fluoro-m-cresol
Formule: C₇H₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115885
CAS nummer: 216976-31-7
UN: 3265
ADR: 8,III