α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
PC3070-1KG PC3070-250G PC3070-5KG
APOSPC3070-1KGEA 93.5 EUR
APOSPC3070-1KG APOSPC3070-250G APOSPC3070-5KG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene 99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Formule: C₈H₄F₆
MW: 214.11 g/mol
Kookpunt: 115…117 °C
Smeltpunt: –35 °C
Dichtheid: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000392
CAS nummer: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3 III