2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC3077-5G PC3077-10G PC3077-1G
APOSPC3077-5GEA 94.1 EUR
APOSPC3077-5G APOSPC3077-10G APOSPC3077-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428511
CAS nummer: 312936-89-3