2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC3079-1G
PC3079-5G
APOSPC3079-1GEA
22
EUR
APOSPC3079-1G
APOSPC3079-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule:
C₁₀H₆F₄O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236291 CAS nummer: 237069-83-9 |