α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3080-100G PC3080-1KG PC3080-500G
APOSPC3080-100GEA 27.8 EUR
APOSPC3080-100G APOSPC3080-1KG APOSPC3080-500G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene
Formule: C₈H₄F₆
Kookpunt: 115…117 °C
Smeltpunt: –1 °C
Dichtheid: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 21 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000402
CAS nummer: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
UN: 1993
ADR: 3,II