2-Bromo-6-fluoropyridine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3082-25G PC3082-5G PC3082-100G
APOSPC3082-25GEA 55.5 EUR
APOSPC3082-25G APOSPC3082-5G APOSPC3082-100G
2-Bromo-6-fluoropyridine 97+%
2-Bromo-6-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Kookpunt: 162…164 °C
Smeltpunt: 30…34 °C
Dichtheid: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095258
CAS nummer: 144100-07-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III