3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3085-25G PC3085-5G
APOSPC3085-25GEA 93.5 EUR
APOSPC3085-25G APOSPC3085-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₆O₂S
MW: 312.62 g/mol
Smeltpunt: 34…38 °C
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014725
CAS nummer: 39234-86-1
UN: 3261
ADR: 8 II