3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
PC3086-100G PC3086-25G PC3086-5G
APOSPC3086-100GEA 505 EUR
APOSPC3086-100G APOSPC3086-25G APOSPC3086-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Formule: C₈H₄F₆S
MW: 246.18 g/mol
Kookpunt: 167 °C
Dichtheid: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042273
CAS nummer: 130783-02-7
UN: 3334
ADR: 9 III