2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3086K-1G PC3086K-5G PC3086K-25G
APOSPC3086K-1GEA 14.8 EUR
APOSPC3086K-1G APOSPC3086K-5G APOSPC3086K-25G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formule: C₁₄H₁₀F₆N₂
Smeltpunt: 180…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190155
CAS nummer: 341-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III