2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3087-25G PC3087-5G PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA 134 EUR
APOSPC3087-25G APOSPC3087-5G APOSPC3087-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₄F₆O₂
Smeltpunt: 108…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042496
CAS nummer: 32890-87-2