2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3088-1G PC3088-5G PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA 22 EUR
APOSPC3088-1G APOSPC3088-5G APOSPC3088-25G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₄F₆O₂
Kookpunt: 248,5 °C
Smeltpunt: 77…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013249
CAS nummer: 42580-42-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable